Learn More
Greiner Bio-One Agujas de extracción múltiple de sangre VACUETTE™
Descripción
VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles are primarily used for routine blood collection and are intended for single-use. The needle shield is colour-coded for visual recognition of the needle gauges. Needle gauges of 20G, 21G and 22G are available in lengths of 1in. and 1.5in..
- De un solo uso exclusivamente
- Se suministran en paquetes interiores de 100 agujas.
- Fabricados con acero inoxidable y equipados con una válvula de seguridad en un extremo
- Etiqueta perforada en la tapa para su identificación y sello que garantiza su integridad
- El color del tapón de protección indica el tipo de aguja/medidor: rosa (18G), amarillo (20G), verde (21G), negro (22G)
- Disponible con longitudes de 25 mm y 38 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Multi-sample Blood Draw Needle |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | Estériles |
| Certificaciones/conformidad | CE, OSHA |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de sangre de dibujo múltiple |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de recogida de sangre VACUETTE™, soporte para tubos de seguridad Quickshield™ |
| Grosor | 20 G |
| Material del concentrador | Polipropileno |
| Mostrar más |