Learn More
UVP Gafas de protección con neutralización de la luz UV
Diseñado para bloquear la radiación ultravioleta de 254 a 365 nm, así como la banda azul de la longitud de onda. Las gafas de protección con neutralización de la luz UV UVP™ proporcionan un contraste óptimo en la visualización y menor fatiga ocular con gafas y protectores faciales que minimizan la exposición UV ocular y facial.
54.95€ - 58.10€
Productos 2
Código de producto Marca Lens Material Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Lens Material Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
12324749
Ver documentos
UVP
98-0002-01
Policarbonato Gafas UVC-303
54.95€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12314789
Ver documentos
UVP
98-0002-02
Plástico Gafas
58.10€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñadas para bloquear la radiación ultravioleta de 254 a 365 nm además de la banda azul de la longitud de onda
  • Ofrecen un contraste óptimo en la visualización y reducen la fatiga ocular
Gafas de protección UVC-303
  • Fabricadas con policarbonato resistente a impactos
  • Diseño con parte superior y laterales protegidos
  • Dimensiones: 51 × 152mm (2 × 6 pulg)
Gafas de protección UVC-503
  • Fabricadas con plástico especialmente formulado que ofrece un contraste óptimo y menor fatiga ocular
  • Diseño ligero y cinta flexible de caucho para un uso cómodo
  • Orificios de ventilación
  • Dimensiones: 76 × 210mm (3 × 6 pulg)
Protector facial UVC-803
  • Cubre cara y cuello
  • Fabricado de plástico
  • Dimensiones: 432×210 mm (17 × 8.25 pulg)
Compliance
Las gafas y el protector facial cumplen las especificaciones ANSI-Z87.1 1986 para los dispositivos de protección ocular y facial
Garantía
Un año de garantía para reparación o sustitución
Documentos
Product Certifications
  • Para períodos de exposición de más de ocho horas o para emisiones de longitud de onda ultravioleta diferentes al intervalo de 254 nm a 365 nm,
  • consulte el documento HSM 73-11009 Criteria for a Recommended Standard ... Occupational Exposure to Ultraviolet Radiation (Criterios para un estándar recomendado: exposición profesional a la radiación ultravioleta) publicado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos.
  • Las gafas de protección se han diseñado para proteger los ojos, la cara y/o el cuello. Se deben adoptar medidas para proteger otras partes del cuerpo frente a las quemaduras graves en la piel asociadas con la radiación UV de onda corta. Evite dirigir la lámpara ultravioleta a superficies reflectantes. Utilice ropa de protección y crema para la piel.
Título del producto
UVP Gafas de protección con neutralización de la luz UV