Learn More
UVP Gafas de protección con neutralización de la luz UV
Descripción
- Diseñadas para bloquear la radiación ultravioleta de 254 a 365 nm, así como la banda azul de la longitud de onda
- Ofrecen un contraste óptimo en la visualización y reducen la fatiga ocular
- Fabricadas con plástico especialmente formulado que ofrece un contraste óptimo y menor fatiga ocular
- Diseño ligero y cinta flexible de caucho para un uso cómodo
- Orificios de ventilación
- Dimensiones: 76 × 210 mm (3 × 6 pulgadas)
Compliance
Las gafas y el protector facial cumplen las especificaciones ANSI-Z87.1 1986 para los dispositivos de protección ocular y facial
Garantía
Un año de garantía para reparación o sustitución
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gafas |
| Lens Material | Plástico |
- Para períodos de exposición de más de ocho horas o para emisiones de longitud de onda ultravioleta diferentes al intervalo de 254 nm a 365 nm,
- consulte el documento HSM 73-11009 Criteria for a Recommended Standard ... Occupational Exposure to Ultraviolet Radiation (Criterios para un estándar recomendado: exposición profesional a la radiación ultravioleta) publicado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos.
- Las gafas de protección se han diseñado para proteger los ojos, la cara y/o el cuello. Se deben adoptar medidas para proteger otras partes del cuerpo frente a las quemaduras graves en la piel asociadas con la radiación UV de onda corta. Evite dirigir la lámpara ultravioleta a superficies reflectantes. Utilice ropa de protección y crema para la piel.