Learn More
BRAND™ USP Measuring Flask
With individual USP conformity certificate
55.25€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Junta de toma | Junta esmerilada NS de 10/19 |
Clase | A |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11350550
|
BRAND™
956938 |
5 ml |
55.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15811198
|
BRAND™
956945 |
20 ml |
55.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Boro 3.3
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Con certificado de lote USP
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Junta esmerilada NS de 10/19 | |
A |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ USP Measuring Flask