Descripción
- Boro 3.3
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Con certificado de lote USP
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Junta de toma | Junta esmerilada NS de 10/19 |
| Clase | A |