Learn More
Macherey-Nagel™ Capilar no tratado
Marca: Macherey-Nagel™ 723793.2
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,4 mm | |
0,025 mm | |
10 m |
Capilar no tratado | |
Análisis por CL, LC | |
1 unidad |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Capilar no tratado > D.I.: 0,025mm; longitud: 10 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido