Learn More
Macherey-Nagel™ Capilar no tratado
Código de producto. p-8012446 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
1 m
25 m
Diámetro interior (métrico):
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 3
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
10266271 25 m 0,25 mm cada uno
10052961 10 m 0,25 mm paquete de 10
10765932 10 m 0,2 mm cada uno
10641492 25 m 0,2 mm cada uno
10226611 10 m 0,32 mm cada uno
10678611 25 m 0,32 mm cada uno
10688611 10 m 0,53 mm paquete de 10
10398011 25 m 0,53 mm cada uno
10348541 10 m 0,025 mm cada uno
10600113 10 m 0,05 mm cada uno
10236321 1 m 0,05 mm paquete de 3
10328401 10 m 0,075 mm cada uno
10318401 1 m 0,075 mm paquete de 3
10115181 10 m 0,1 mm cada uno
10388491 1 m 0,1 mm paquete de 3
15 options
Código de producto. 10266271
Marca: Macherey-Nagel™ 723101.25
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Capilar no tratado
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de Preparación de columnas capilares, Preparación de columnas capilares, LC
Longitud (métrico) 25 m
Cantidad 1 unidad