Learn More
IKA™ Soporte universal
Utilice este accesorio universal para varios tipos de recipientes con un volumen mínimo de 50 ml. Los accesorios IKA™ para agitadores disponen de rodillos de sujeción que pueden ajustarse a dos niveles.
Marca: IKA™ 0008000200
1828.35 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24157" para aplicar la oferta.
Descripción
- Ideal para más de 250 ml
- Dimensiones (F x An x Al): 500 x 480 x 120 mm
- Placa de configuración: 420 x 420 mm
- Peso: 4000 g
Especificaciones
250 mL | |
Soporte universal | |
500 x 480 mm |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31