Learn More
IKA™ Soporte universal
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
335 x 425 mm
500 x 480 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ideal para más de 250 ml
- Dimensiones (F x An x Al): 500 x 480 x 120 mm
- Placa de configuración: 420 x 420 mm
- Peso: 4000 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte universal |
| Dimensiones (L x An) | 335 x 425 mm |