Learn More
Marienfeld Superior™ UniMark™ Láminas portaobjetos con campo de rotulación impreso
Marienfeld Superior™ UniMark™ láminas portaobjetos tienen un campo de rotulación apto para la rotulación con la mayoría de tipos de impresoras y marcadores permanentes. Diferentes colores permiten una distinción de los preparados.
208.36€
Especificaciones
Frosted
Materiale Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica
Precleaned Sí
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Láminas portaobjetos
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Colore Edges Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Colore Edges Precio Cantidad y disponibilidad  
10462288
Ver documentos
Marienfeld Superior™
0703210
Verde Bordes cortados
208.36€
paquete de 2500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas de vidrio sódico-cálcico de la tercera clase hidrolítica
  • Cumplen las exigencias de la norma DIN ISO 8037/1
  • Previamente limpiadas, listas para usar, autoclavables
  • Con campos de rotulación en diferentes colores
  • En cajas de 50 piezas, 50 cajas en un cartón
  • Para aplicaciónes in-vitro diagnósticas según la directiva IVD 98/79/EC, con marca CE, fecha de consumo preferente y número de lote de fabricación para la información general y la trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
Sí
Láminas portaobjetos
50
26 mm
76 x 26 mm
Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica
1 mm
2500
76 mm
Marcado CE, DIN ISO 8037/1
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Marienfeld Superior™ UniMark™ Láminas portaobjetos con campo de rotulación impreso