Learn More
Marienfeld Superior™ UniMark™ Láminas portaobjetos con campo de rotulación impreso
Click to view available options
Color:
Verde
Edges:
Bordes cortados
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
Descripción
- Fabricadas de vidrio sódico-cálcico de la tercera clase hidrolítica
- Cumplen las exigencias de la norma DIN ISO 8037/1
- Previamente limpiadas, listas para usar, autoclavables
- Con campos de rotulación en diferentes colores
- En cajas de 50 piezas, 50 cajas en un cartón
- Para aplicaciónes in-vitro diagnósticas según la directiva IVD 98/79/EC, con marca CE, fecha de consumo preferente y número de lote de fabricación para la información general y la trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| N.º por caja | 2500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Edges | Bordes cortados |
| Frosted | Sí |
| Material | Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica |
| Precleaned | Sí |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tipo | Láminas portaobjetos |
| Mostrar más |