Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 31752
El material reflectante proporciona una gran visibilidad. El forro interior absorbe la humedad, es antimicrobiano, transpirable e hipoalergénico.
110.16€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345: S2 |
---|---|
Color | Black, Brown |
Material | Leather |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Material de la suela | Thermoplastic Polyurethane |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15649107
|
Abeba™
31752/35 |
35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15659107
|
Abeba™
31752/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15669107
|
Abeba™
31752/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15679107
|
Abeba™
31752/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15689107
|
Abeba™
31752/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15699107
|
Abeba™
31752/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15609117
|
Abeba™
31752/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15619117
|
Abeba™
31752/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15629117
|
Abeba™
31752/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15639117
|
Abeba™
31752/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15649117
|
Abeba™
31752/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15659117
|
Abeba™
31752/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15669117
|
Abeba™
31752/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15679117
|
Abeba™
31752/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Norma de seguridad EN ISO 20345: S2
- Color: Negro/Marrón
- Piel suave.
- Tratamiento Sanitized: inhibición del olor y las bacterias.
- Material reflectante para mayor visibilidad.
- Plantilla intercambiable: amortiguación, distribución del peso, eliminación de la humedad.
- El soporte de la parte delantera del pie favorece el movimiento natural de balanceo del pie.
- Entresuela de PU amortiguadora con estabilizador de articulaciones.
- Canto biselado y parte trasera dimensionalmente estables.
- Suela exterior de TPU resistente al deslizamiento del solado (SRC).
- Ranuras que canalizan la humedad en la suela.
- Presilla en el talón para facilitar el calzado.
- Puntera de acero.
- Protección ESD de conformidad con EN 61340
Especificaciones
EN ISO 20345: S2 | |
Leather | |
Thermoplastic Polyurethane | |
Steel |
Black, Brown | |
Slip-resistant | |
31752 |