Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 31752
El material reflectante proporciona una gran visibilidad. El forro interior absorbe la humedad, es antimicrobiano, transpirable e hipoalergénico.
Marca:  Abeba™ 31752/43
Detalles adicionales : Peso : 1.14000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15629117
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Norma de seguridad EN ISO 20345: S2
  • Color: Negro/Marrón
  • Piel suave.
  • Tratamiento Sanitized: inhibición del olor y las bacterias.
  • Material reflectante para mayor visibilidad.
  • Plantilla intercambiable: amortiguación, distribución del peso, eliminación de la humedad.
  • El soporte de la parte delantera del pie favorece el movimiento natural de balanceo del pie.
  • Entresuela de PU amortiguadora con estabilizador de articulaciones.
  • Canto biselado y parte trasera dimensionalmente estables.
  • Suela exterior de TPU resistente al deslizamiento del solado (SRC).
  • Ranuras que canalizan la humedad en la suela.
  • Presilla en el talón para facilitar el calzado.
  • Puntera de acero.
  • Protección ESD de conformidad con EN 61340
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345: S2
Cuero
Slip-resistant
31752
Negro, Marrón
43
Thermoplastic Polyurethane
Steel