Learn More
3M™ Nomad™ Estera Ultra Clean 4300
Alfombrilla desechable para recoger polvo que consta de 40 hojas recubiertas con un adhesivo sensible a la presión. La superficie de alta adherencia elimina el polvo y las partículas pequeñas de las suelas de los zapatos y de las ruedas de los carritos.
Marca: 3M™ Nomad™ 7100050742
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alfombrilla de control de contaminación desechable de varias capas
- Diseñada para ayudar a proteger áreas limpias donde la limpieza y la higiene son factores fundamentales
- Despegue una capa para dejar la siguiente a la vista
- Colóquela sobre cualquier superficie limpia; no se requieren bordes ni marco de sujeción
- El aditivo antimicrobiano detiene el crecimiento de microorganismos
- Las hojas numeradas proporcionan control y ayudan a las auditorías de aseguramiento de la calidad
Especificaciones
90 x 45 cm | |
Control de contaminación | |
Adhesivo sensible a la presión (PSA) | |
36 in | |
Estera de entrada | |
45 cm |
Sí | |
40 láminas/alfombrillas, 6 alfombrillas/caja | |
Transparente | |
90 cm | |
18 in |
Título del producto
3M™ Nomad™ Estera Ultra Clean 4300 > 90 x 45 cm, transparente
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido