Learn More
3M™ Nomad™ Estera Ultra Clean 4300
Código de producto. p-7213733
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Transparente
Dimensiones (L x An):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17118700 Azul 90 x 45 cm paquete de 6
17168690 Transparente 90 x 45 cm paquete de 6
17108700 Azul 115 x 45 cm paquete de 6
17188690 Transparente 115 x 45 cm paquete de 6
17198690 Azul 115 x 60 cm paquete de 6
17178690 Transparente 115 x 60 cm paquete de 6
17128700 Azul 115 x 90 cm paquete de 6
17138700 Blanco 115 x 90 cm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17118700 Proveedor 3M™ Nomad™ N.º de proveedor 7100050747
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Alfombrilla desechable para recoger polvo que consta de 40 hojas recubiertas con un adhesivo sensible a la presión. La superficie de alta adherencia elimina el polvo y las partículas pequeñas de las suelas de los zapatos y de las ruedas de los carritos.
  • Alfombrilla de control de contaminación desechable de varias capas
  • Diseñada para ayudar a proteger áreas limpias donde la limpieza y la higiene son factores fundamentales
  • Despegue una capa para dejar la siguiente a la vista
  • Colóquela sobre cualquier superficie limpia; no se requieren bordes ni marco de sujeción
  • El aditivo antimicrobiano detiene el crecimiento de microorganismos
  • Las hojas numeradas proporcionan control y ayudan a las auditorías de aseguramiento de la calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 90 x 45 cm
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Control de contaminación
Cantidad 40 láminas/alfombrillas, 6 alfombrillas/caja
Revestimiento de superficie Adhesivo sensible a la presión (PSA)
Color Azul
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 90 cm
Tipo Estera de entrada
Anchura (imperial) 18 in
Anchura (métrico) 45 cm