missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ udp (Escherichia coli) Recombinant Protein
Used for SDS-PAGE
Marca: Abnova™ P4984.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMSKSDVFHLGLTKNDLQGATLAIVPGDPDRVEKIAALMDKPVKLASHREFTTWRAELDGKPVIVCSTGIGGPSTSIAVEELAQLGIRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLVTTASVRLDGASLHFAPLEFPAVADFECTTALVEAAKSIGATTHVGVTASSDTFYPGQERYDTYSGRVVRHFKGSMEEWQAMGVMNYEMESATLLTMCASQGLRAGMVAGVIVNRTQQEIPNAETMKQTESHAVKIVVEAARRLLEspecificaciones
NP_418275 | |
SDS-PAGE | |
948987 | |
udp (Escherichia coli) Recombinant protein | |
Conventional Chromatography | |
100 μg | |
RUO | |
udp | |
E. coli | |
Escherichia coli expression system | |
>95% by SDS-PAGE |
1 mg/mL | |
Liquid | |
26.0kDa | |
Escherichia coli expression system | |
15% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -20°C. For long term storage store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ECK3825/JW3808 | |
udp | |
His | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ udp (Escherichia coli) Recombinant Protein > 100μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido