missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ UBLCP1 Recombinant Protein
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_659486 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 134510 |
Peso molecular | 61 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16158043
|
Abnova™
H00134510-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16168043
|
Abnova™
H00134510-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
NP_659486 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
61 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
UBLCP1 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
134510 | |
UBLCP1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MALPIIVKWGGQEYSVTTLSEDDTVLDLKQFLKTLTGVLPERQKLLGLKVKGKPAENDVKLGALKLKPNTKIMMMGTREESLGDVLGPPPDNDDVVNDFDIEDEVVEVENREENLLKISRRVKEYKVEILNPPREGKKLLVLDVDYTLFDHRSCAETGVELMRPYLHEFLTSAYEDYDIVIWSATNMKWIEAKMKELGVSTNANYKITFMLDSAAMITVHTPRRGLIDVKPLGVIWGKFSEFYSKKNTIMFDDIGRNFLMNPQNGLKIRPFMKAHLNRDKDKELLKLTQYLKEIAKLDDFLDLNHKYWERYLSKKQGQ | |
CPUB1/FLJ25267/MGC10067 | |
UBLCP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Abnova™ UBLCP1 Recombinant Protein