Learn More
U11/U12-35K Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
359.00€ - 515.00€
Especificaciones
Antígeno | U11/U12-35K |
---|---|
Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18648695
|
Novus Biologicals
NBP2-39082-25ul |
25 μL |
359.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18121278
|
Bio-Techne
NBP2-39082 |
0.1 mL |
515.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
U11/U12-35K Polyclonal specifically detects U11/U12-35K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
U11/U12-35K | |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
HM1, HM-1, MGC138160, Protein HM-1, small nuclear ribonucleoprotein 35kDa (U11/U12), U1 snRNP-binding protein homolog, U11/U12 small nuclear ribonucleoprotein 35 kDa protein, U11/U12 snRNP 35 kDa protein, U11/U12 snRNP 35K, U11/U12-35K, U1-snRNP binding protein homolog, U1SNRNPBPU1 snRNP binding protein homolog | |
SNRNP35 | |
IgG | |
Affinity Purified |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Human | |
Q16560 | |
11066 | |
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LGGGLGGKKESGQLRFGGRDRPFRKPINLPVVKNDLYREGKRERRERS | |
Primary | |
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
U11/U12-35K Antibody, Novus Biologicals™