Learn More
DuPont™ Bata de laboratorio sin bolsillos Tyvek 500
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. La bata de laboratorio Tyvek™ 500 de DuPont™ está compuesta de polietileno de alta densidad no tejido (flash spun), lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.
Marca:  DuPont™ D13495953
53.56 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12312269
  • 68.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
Alertas:
Debido a niveles de demanda extraordinarios, este artículo puede tener plazos de entrega más largos y las fechas de envío / entrega pueden no ser exactas.
Descripción
Descripción
  • Sin silicona añadida
  • Con 5 cierres a presión
  • Puños elásticos (no acanalados)
  • Costuras internas
  • Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
  • Excelente barrera frente a partículas finas (con un tamaño de hasta 1 micra) que no suelta prácticamente pelusa y tiene tratamiento antiestático
  • Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones y mantenimiento generales, pintura en aerosol y limpieza general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2XL
Blanco
Elástico
EN 1149-5
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Corchetes
Cosido (interno)
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DuPont™ Bata de laboratorio sin bolsillos Tyvek 500 > Tamaño: 2XL