Learn More
DuPont™ Bata de laboratorio sin bolsillos Tyvek 500
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. La bata de laboratorio Tyvek™ 500 de DuPont™ está compuesta de polietileno de alta densidad no tejido (flash spun), lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.
Marca: DuPont™ D13398884
267.78 EUR hasta el 2026-04-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28507" para aplicar la oferta.
Alertas:
Debido a niveles de demanda extraordinarios, este artículo puede tener plazos de entrega más largos y las fechas de envío / entrega pueden no ser exactas.
Descripción
- Sin silicona añadida
- Con 5 cierres a presión
- Puños elásticos (no acanalados)
- Costuras internas
- Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
- Excelente barrera frente a partículas finas (con un tamaño de hasta 1 micra) que no suelta prácticamente pelusa y tiene tratamiento antiestático
- Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones y mantenimiento generales, pintura en aerosol y limpieza general
Especificaciones
| Grande | |
| Blanco | |
| Elástico | |
| EN 1149-5 |
| Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
| Corchetes | |
| Cosido (interno) |