Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubos continuos separables de esterilización por vapor Tyvek™
Los tubos continuos separables de esterilización por vapor de Tyvek™ proporcionan una excelente barrera contra la contaminación microbiana
Marca: Keystone Cleanroom Products BBTMGTVK12
Descripción
- Ideal para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o para cuando el embalaje requiere higienización de la superficie después de la esterilización
- Fabricado con DuPont Tyvek™ y una película flexible basada en poliéster diseñada para esterilizarse en autoclave
- Los tubos no contienen pelusa, y son extremadamente resistentes a la humedad y a las perforaciones
- El lado de Tyvek™ ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una excelente barrera contra la contaminación microbiana
- El lado de la película transparente ofrece una claridad excelente junto con la resistencia y la durabilidad
- Se presenta en un núcleo de plástico limpio para minimizar la posible introducción de partículas de celulosa
- Se debe sellar con calor y cerrar con un impulso validable o un sellador térmico de banda continua. Se puede cerrar con cinta cuando sea necesario.
- No se generan partículas en suspensión en el aire cuando se abren los sellos despegables
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Los sellos despegables facilitan una buena técnica aséptica y la presentación de contenidos esterilizados
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Cierre térmico o con cinta | |
Single-use | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Yes | |
500 ft | |
12 in. | |
Sterilization Reel |
Certificado de conformidad (COC) | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Non-sterile | |
500 ft x 12 pulg. | |
152 m | |
30.5 cm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
554417-01 | Certificado de conformidad | 16/04/2025 | BBTMGTVK12 |