Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubos continuos separables de esterilización por vapor Tyvek™
Los tubos continuos separables de esterilización por vapor de Tyvek™ proporcionan una excelente barrera contra la contaminación microbiana
605.00€ - 3195.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
Tipo de tapón | Cierre térmico o con cinta |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17797847
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK04 |
500 ft x 4 pulg. |
605.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17707857
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK06 |
500 ft x 6 pulg. |
744.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
17707807
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTTVK09 |
500 ft x 9 pulg. |
1115.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
17717857
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK12 |
500 ft x 12 pulg. |
1485.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17727857
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK14 |
500 ft x 14 pulg. |
1825.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17737857
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK18 |
500 ft x 18 pulg. |
2230.00€
paquete de 500 |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17747857
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK24 |
500 ft x 24 pulg. |
3195.00€
paquete de 500 |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Ideal para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o para cuando el embalaje requiere higienización de la superficie después de la esterilización
- Fabricado con DuPont Tyvek™ y una película flexible basada en poliéster diseñada para esterilizarse en autoclave
- Los tubos no contienen pelusa, y son extremadamente resistentes a la humedad y a las perforaciones
- El lado de Tyvek™ ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una excelente barrera contra la contaminación microbiana
- El lado de la película transparente ofrece una claridad excelente junto con la resistencia y la durabilidad
- Se presenta en un núcleo de plástico limpio para minimizar la posible introducción de partículas de celulosa
- Se debe sellar con calor y cerrar con un impulso validable o un sellador térmico de banda continua. Se puede cerrar con cinta cuando sea necesario.
- No se generan partículas en suspensión en el aire cuando se abren los sellos despegables
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Los sellos despegables facilitan una buena técnica aséptica y la presentación de contenidos esterilizados
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Cierre térmico o con cinta | |
Single-use | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Yes | |
152 m |
Certificado de conformidad (COC) | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Non-sterile | |
500 ft | |
Sterilization Reel |