Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa S de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. Can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
Marca:  Keystone Cleanroom Products BGT2A0409D
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16375565
  • 3725.00€ / paquete de 500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Descripción
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Certificado de conformidad (COC)
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
500 Pk.
<250°F
4 x 9 in.
Drawstring
Single-use
Equipo farmacéutico
No estéril
Steam
<125°C
Autoclave Bag
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Bolsa S de autoclave con cierre con cordón Tyvek™ > Dimensions (L x W): 4 x 9 in.