Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa S de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7203249 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 3 in
4 x 4 in
4 x 9 in
5 x 5 in
6 x 5 in
6 x 6 in
7 x 7 in
8 x 5 in
8 x 6 in
9 x 5 in
9 x 6 in
9 x 7 in
10 x 4 in
10 x 5 in
10 x 6 in
10 x 7 in
11 x 5 in
11 x 8 in
15 x 6 in
16 x 6 in
18 x 4 in
25 x 4 in
26 x 4 in
8 x 17 in
20 x 14 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 17747887
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A0403D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. Can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 9 oz
Capacidad (métrico) 266 mL
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) <121°C (<250°F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 4 x 3 in
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10 cm
Tipo de producto Autoclave Bag