Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa M de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE
Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se cierran mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar ni retirar la cinta de autoclave que genera partículas.
Marca:  Keystone Cleanroom Products BGT2A0815D
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17797927
  • 2435.00€ / paquete de 250
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Descripción
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
3,1 L
cordón de ajuste
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
Destiladores
<125°C
15 in
8 in
Autoclave Bag
105 oz
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Yes
121 °C (< 250 °F)
15 x 8 in
38,1 cm
20,3 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Bolsa M de autoclave con cierre con cordón Tyvek™ > Tamaño: 8 x 15 pulgadas; Capacidad: 105 oz