Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
Bolsa para autoclave con cierre con cordón: diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas.
3380.00€ - 4440.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de tapón | cordón de ajuste |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Material | Tyvek |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Anchura (métrico) | Longitud (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Anchura (métrico) | Longitud (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17841061
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A6024D |
38,7 L | 152,4 cm | 61 cm | 125 |
3380.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17831061
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4854D |
70 L | 121,9 cm | 137,2 cm | 125 |
3600.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17811061
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2622D |
15,4 L | 66 cm | 55,9 cm | 250 |
4210.00€
paquete de 250 |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17821061
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2626D |
18 L | 66 cm | 66 cm | 250 |
4440.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Tyvek | |
0,130 mm | |
Destiladores | |
5,30 mil |
cordón de ajuste | |
Sí | |
No estéril | |
Sí | |
De 121 °C a 125 °C | |
Autoclave Bag |