Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17841061 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
55,9 cm
61 cm
66 cm
137,2 cm
Anchura (métrico):
66 cm
121,9 cm
152,4 cm
Capacidad (métrico):
15,4 L
18 L
38,7 L
70 L
N.º por caja:
125
250
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Capacidad (métrico) N.º por caja unitSize
17841061 61 cm 152,4 cm 38,7 L 125 paquete de 125
17831061 137,2 cm 121,9 cm 70 L 125 paquete de 125
17811061 55,9 cm 66 cm 15,4 L 250 paquete de 250
17821061 66 cm 66 cm 18 L 250 paquete de 250
4 options
Código de producto. 17841061
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A6024D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bolsa para autoclave con cierre con cordón: diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 10,22 gal
Capacidad (métrico) 38,7 L
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor de equipos farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,130 mm
Sin látex Sí
N.º por caja 125
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 125 °C
Grosor (imperial) 5,30 mil
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 61 cm
Anchura (imperial) 60 in
Anchura (métrico) 152,4 cm
Tipo de producto Autoclave Bag