Learn More
Justrite™ Recipiente de seguridad de acero AccuFlow™ de tipo II
El acero recubierto de alta calidad garantiza una fabricación 100 % a prueba de fugas
75.06€ - 156.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bote de seguridad |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificación FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA |
Material | Acero |
Garantía | 10 años |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12921385
|
Justrite™
7210120Z |
3,79 L | Rojo | 241 mm |
156.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12683135
|
Justrite™
7125100Z |
9,46 L | Rojo | 298 mm |
82.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12673135
|
Justrite™
7120100Z |
7,57 L | Rojo | 298 mm |
92.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11993549
|
Justrite™
7125200Z |
9.46L | Amarillo | 298mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12931385
|
Justrite™
7220120Z |
7.57L | Rojo | 241mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12951385
|
Justrite™
7250130Z |
18.93L | Rojo | 298mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Recipiente de seguridad para materiales inflamables y combustible, tipo I, amarillo, con capacidad para 9,5 litros- Boquilla única para verter y llenar, tapa de cierre automático
- Tapa sellada con protección automática de alivio de presión positiva contra rotura o explosión
- El acero recubierto de alta calidad garantiza una fabricación 100 % a prueba de fugas
- El acabado resistente de la capa de polvo resiste a los productos químicos
- El supresor de llama de acero inoxidable disipa el calor para detener el encendido de flashback
- La etiqueta grande permite la escritura para identificar el contenido
- Conformidad con CARB, OSHA y NFPA; homologación FM, TUV, UL, ULC
- Garantía de 10 año
Especificaciones
Bote de seguridad | |
Certificación FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA | |
Acero | |
10 años |