Learn More
Justrite™ Recipiente de seguridad de acero AccuFlow™ de tipo II
El acero recubierto de alta calidad garantiza una fabricación 100 % a prueba de fugas
Marca:  Justrite™ 7120100Z
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12673135
  • 92.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recipiente de seguridad para materiales inflamables y combustible, tipo I, amarillo, con capacidad para 9,5 litros
  • Boquilla única para verter y llenar, tapa de cierre automático
  • Tapa sellada con protección automática de alivio de presión positiva contra rotura o explosión
  • El acero recubierto de alta calidad garantiza una fabricación 100 % a prueba de fugas
  • El acabado resistente de la capa de polvo resiste a los productos químicos
  • El supresor de llama de acero inoxidable disipa el calor para detener el encendido de flashback
  • La etiqueta grande permite la escritura para identificar el contenido
  • Conformidad con CARB, OSHA y NFPA; homologación FM, TUV, UL, ULC
  • Garantía de 10 años
Especificaciones
Especificaciones
Bote de seguridad
7,57 L
Para su uso con líquidos inflamables
10 años
Certificación FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA
Rojo
Acero
298 mm