Learn More
Justrite™ Recipiente de seguridad de acero AccuFlow™ de tipo II
El acero recubierto de alta calidad garantiza una fabricación 100 % a prueba de fugas
Marca: Justrite™ 7125100Z
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
Recipiente de seguridad para materiales inflamables y combustible, tipo I, amarillo, con capacidad para 9,5 litros- Boquilla única para verter y llenar, tapa de cierre automático
- Tapa sellada con protección automática de alivio de presión positiva contra rotura o explosión
- El acero recubierto de alta calidad garantiza una fabricación 100 % a prueba de fugas
- El acabado resistente de la capa de polvo resiste a los productos químicos
- El supresor de llama de acero inoxidable disipa el calor para detener el encendido de flashback
- La etiqueta grande permite la escritura para identificar el contenido
- Conformidad con CARB, OSHA y NFPA; homologación FM, TUV, UL, ULC
- Garantía de 10 años
Especificaciones
Bote de seguridad | |
9,46 L | |
Para su uso con líquidos inflamables | |
10 años |
Certificación FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA | |
Rojo | |
Acero | |
298 mm |