Learn More
Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 3-stop Tubing
Transparent, plasticizer-free 3-stop Tygon™ tubing with superior pump-life. Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 2-stop Tubing is especially designed for MEK and other aggressive solvents.
20.13€ - 81.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Tygon MHSL 2001 |
Longitud global (métrico) | 30 cm |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -73 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10790305
|
Ismatec™
SC0810 |
DI de 2,06mm, DE de 3,76mm |
20.13€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10644983
|
Ismatec™
SC0804A |
DI de 0,64mm, DE de 2,44mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10337902
|
Ismatec™
SC0806 |
DI de 1,02mm, DE de 2,72mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10387992
|
Ismatec™
SC0812A |
DI de 2,79, DE de 4,49 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10493612
|
Ismatec™
SC0808A |
DI de 1,52mm, DE de 3,22mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Plasticizer and oil-free.
- Smooth inner-bore.
- Low sorption maintains fluid and tube integrity.
- Does not impart anything into the pumping medium.
- No release of hazardous materials when properly incinerated.
- Applications
- Acids: Excellent
- Alkaline solutions: Excellent
- Solvents: Good/Excellent
- Complies with: FDA.
- Sterilization
- Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 121°C.
- Gas sterilization with ethylene oxide.
- Sterilization with radiation up to 2.5 mrad.
- Note: Although designed for MS/CA cassettes, this tubing has only 2 stoppers!
Especificaciones
FDA | |
Tygon MHSL 2001 | |
-73 °C | |
CO2 1140, O2 76, N2 190 | |
de 57 °C |
Esterilizable en autoclave | |
30 cm | |
6 Piezas por pack | |
Transparente |