Learn More
Patrón multielemento orgánico de doce componentes con 200 μg/ml de cada uno, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
708.00€ - 766.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Twelve component solution |
---|---|
Envase | Ampolla |
Forma física | Líquido |
Concentración | 200 μg/mL of each component |
Número UN | 1230 |
Especificaciones
Twelve component solution | |
Líquido | |
1230 | |
2-Chlorophenol, 2-Methylphenol, 2-Nitrophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Methylphenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol |
Ampolla | |
200 μg/mL of each component | |
Solución orgánica estándar de varios componentes | |
Methanol |
Seguridad y manipulación
H225 ; H301+H311 ; H370
P210;P241;P260;P280;P301+P310;P302+P352;P303+P361+P353;P312;P330;P361+P364;P370+P378;P501
Peligro
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses
- Standard solution 12 Components in methanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .