Learn More
Patrón multielemento orgánico de doce componentes con 200 μg/ml de cada uno, Fisher Chemical™
Código de producto. 12994275 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12994275 10 mL 10 ml
12984275 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12994275 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor CM 1122
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Twelve component solution
Envase Ampolla
Nombres de analitos o componentes 2-Chlorophenol, 2-Methylphenol, 2-Nitrophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Methylphenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol
Forma física Líquido
Concentración 200 μg/mL of each component
Número UN 1230
Tipo Solución orgánica estándar de varios componentes
Elemento 2-Chlorophenol, 2-Methylphenol, 2-Nitrophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Methylphenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol
Solvent or Matrix Methanol
Cantidad 10 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution 12 Components in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .