Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de transfección TurboFect™
Entregue plásmidos de ADN y vectores de expresión en células eucariotas con este reactivo de transfección muy eficiente, fácil de usar y no inmunogénico.
Marca: Thermo Scientific™ R0534
226.67 EUR hasta el 2025-06-21
Use el código promocional "24112" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Descripción
El reactivo de transfección in vitro Thermo Scientific™ TurboFect es un reactivo de transfección muy eficaz, fácil de usar y no inmunogénico para la entrega de plásmidos de ADN y vectores de expresión en células eucariotas.
El reactivo de transfección TurboFect es una solución estéril de un polímero catiónico patentado. El polímero forma complejos con ADN compactos, estables y con carga positiva. Estos complejos protegen el ADN frente a la degradación y facilitan una entrega de genes en las células eucariotas. El reactivo TurboFect es ideal para la transfección de una gran variedad de células, incluidas células primarias y aquellas difíciles de transfectar. La transfección se puede realizar en presencia o ausencia de suero. El reactivo TurboFect demuestra una eficiencia extraordinaria en la transfección y una toxicidad mínima cuando se compara con otros reactivos de transfección basados en lípidos o en polímeros.Características destacadas:
- Transfección de alta eficacia de una amplia variedad de tipos de células
- La mayoría de líneas de células no requieren optimización
- Eficacia de transfección excelente con o sin suero
- Citotoxicidad mínima
- Listo para usar: no es necesario reconstituir, diluir o manipular
Recomendada para:
Transfección o cotransfección estable y transitoria de ADN o ARN; experimentos con células adherentes o de suspensión, células diferenciadas o sin diferenciar; ensayos y estudios de expresión que implican GFP o indicadores de luciferasa
Especificaciones
Reactivos para transfección | |
5 x 200 μL | |
Transfección basada en lípidos |
500 transfecciones | |
Tras su recepción, conservar a 4 °C. | |
TurboFect™ |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2827842 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R0534 |
2849630 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R0534 |
2924060 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | R0534 |
2924965 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | R0534 |
3110837 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | R0534 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorrar ahora
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Fomente su progreso
Ahorros exclusivos para que su investigación prospere.Promo Code: 24108Expires: 2025-07-04