Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de transfección TurboFect™
Código de producto. p-4532175 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
200 μl
1 ml
5 x 200 μL
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
5 reacciones
Código de producto. 12395613
Marca: Thermo Scientific™ R0533
Entregue plásmidos de ADN y vectores de expresión en células eucariotas con este reactivo de transfección muy eficiente, fácil de usar y no inmunogénico.
El reactivo de transfección in vitro Thermo Scientific™ TurboFect es un reactivo de transfección muy eficaz, fácil de usar y no inmunogénico para la entrega de plásmidos de ADN y vectores de expresión en células eucariotas.
El reactivo de transfección TurboFect es una solución estéril de un polímero catiónico patentado. El polímero forma complejos con ADN compactos, estables y con carga positiva. Estos complejos protegen el ADN frente a la degradación y facilitan una entrega de genes en las células eucariotas. El reactivo TurboFect es ideal para la transfección de una gran variedad de células, incluidas células primarias y aquellas difíciles de transfectar. La transfección se puede realizar en presencia o ausencia de suero. El reactivo TurboFect demuestra una eficiencia extraordinaria en la transfección y una toxicidad mínima cuando se compara con otros reactivos de transfección basados en lípidos o en polímeros.
Características destacadas:
  • Transfección de alta eficacia de una amplia variedad de tipos de células
  • La mayoría de líneas de células no requieren optimización
  • Eficacia de transfección excelente con o sin suero
  • Citotoxicidad mínima
  • Listo para usar: no es necesario reconstituir, diluir o manipular
Recomendada para:
Transfección o cotransfección estable y transitoria de ADN o ARN; experimentos con células adherentes o de suspensión, células diferenciadas o sin diferenciar; ensayos y estudios de expresión que implican GFP o indicadores de luciferasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Reactivos para transfección
Suficiente para 100 transfecciones
Cantidad 200 μl
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, conservar a 4 °C.
Técnica de transfección Transfección basada en lípidos
Línea de productos TurboFect