Learn More
Fisherbrand™ Recuperador de barra de agitación de PTFE turbo con núcleo de tierras raras
El recuperador de barra de agitación de PTFE turbo Fisherbrand™ con núcleo de tierras altas se utiliza para recuperar las barras de agitación de los recipientes de mezcla. El recuperador de barras de agitación de PTFE es químicamente resistente, inerte y a prueba de fugas. Utiliza imanes de samario-cobalto en su núcleo.
56.80€ - 58.55€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Descripción | Recuperador de barra de agitación de PTFE turbo con núcleo de tierras raras para barras de agitación gigantes |
Diámetro (métrico) | 18 mm |
Material | PTFE con núcleo magnético de tierras raras |
Cantidad | 1 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16235871
|
Fisherbrand™
004.2350.RE |
350 mm |
56.80€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16245871
|
Fisherbrand™
004.2450.RE |
450 mm |
58.55€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Inerte y a prueba de fugas
- Moldeado en PTFE puro aprobado por la FDA
- Imán Alnico V
- Esterilizable en autoclave
- Para barras de agitación gigantes
Especificaciones
Blanco | |
18 mm | |
1 |
Recuperador de barra de agitación de PTFE turbo con núcleo de tierras raras para barras de agitación gigantes | |
PTFE con núcleo magnético de tierras raras | |
Para la retirada de barras de agitación gigantes de los recipientes de todo tipo |