Learn More
Fisherbrand™ Recuperador de barra de agitación de PTFE turbo con núcleo de tierras raras
El recuperador de barra de agitación de PTFE turbo Fisherbrand™ con núcleo de tierras altas se utiliza para recuperar las barras de agitación de los recipientes de mezcla. El recuperador de barras de agitación de PTFE es químicamente resistente, inerte y a prueba de fugas. Utiliza imanes de samario-cobalto en su núcleo.
Marca:  Fisherbrand™ 004.2450.RE
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16245871
  • 58.55€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Inerte y a prueba de fugas
  • Moldeado en PTFE puro aprobado por la FDA
  • Imán Alnico V
  • Esterilizable en autoclave
  • Para barras de agitación gigantes
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Para la retirada de barras de agitación gigantes de los recipientes de todo tipo
450 mm
1
Recuperador de barra de agitación de PTFE turbo con núcleo de tierras raras para barras de agitación gigantes
18 mm
PTFE con núcleo magnético de tierras raras
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Recuperador de barra de agitación de PTFE turbo con núcleo de tierras raras > Longitud: 450 mm; color: Blanco; material: PTFE; núcleo: Imán de tierras raras