Learn More
Clorhidrato de tris, solución de 1 M (pH 7,0/Biol. mol.), Fisher BioReagents™
29.10€ - 185.00€
CAS 77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10274773
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher BioReagents
BP1756-100
100 ml Frasco de polietileno
29.10€
100 ml
10543145
SDS Ver documentos
Fisher BioReagents
FLBP1756-500
500 mL Frasco de polietileno
185.00€
500 ml
Descripción
Descripción
Clorhidrato de tris, solución de 1 M (pH 7,0/Biol. mol.)
Tris es un componente de tampón en biología molecular, cultivo de tejidos y procedimientos de electroforesis. Estas soluciones de 1 M de clorhidrato de tris con un pH de 7,0 ofrecen soluciones prácticas y altamente purificadas.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : RT
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Clorhidrato de tris, solución de 1 M (pH 7,0/Biol. mol.), Fisher BioReagents™