Learn More
Clorhidrato de tris, solución de 1 M (pH 7,0/Biol. mol.), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10543145
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10543145 500 mL Frasco de polietileno 500 ML
10274773 100 ml Frasco de polietileno 100 ML
2 options
Código de producto. 10543145
Marca: Fisher BioReagents FLBP1756500
Solicitar formato a granel o personalizado
Clorhidrato de tris, solución de 1 M (pH 7,0/Biol. mol.)
Tris es un componente de tampón en biología molecular, cultivo de tejidos y procedimientos de electroforesis. Estas soluciones de 1 M de clorhidrato de tris con un pH de 7,0 ofrecen soluciones prácticas y altamente purificadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1 , 1185-53-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris Hydrochloride
Nombre de nota 1M Solution, pH 7.0
Color Sin designar
Concentración De 0,96 a 1,04 M
pH 10
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Grado Biología molecular