Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X) pH 7,4
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
60.07€ - 172.67€
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00132476
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15463479
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J60764.K2
1 L
60.07€
1 litro
15473479
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J60764.K3
2 L
92.16€
2 litros
15483479
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J60764.K7
4 L
172.67€
4 litros
Descripción
Descripción
TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5 is used as buffers for stabilizing and storing nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza TRIS, solución de tampón de 1,0 M, con pH 7,5, como tampones para estabilizar y almacenar ácidos nucleicos y proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua y disolventes orgánicos.
Notas
250 mM de Tris, 27 mm de cloruro de potasio, 1,37 M de cloruro de sodio, pH 7,4.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X) pH 7,4