Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X) pH 7,4
Código de producto. 15463479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463479 1 L 1 litro
15473479 2 L 2 litros
15483479 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463479 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60764.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.10€
    55.65€ / 1 litros
    Ahorro 10.45€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5 is used as buffers for stabilizing and storing nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza TRIS, solución de tampón de 1,0 M, con pH 7,5, como tampones para estabilizar y almacenar ácidos nucleicos y proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua y disolventes orgánicos.
Notas
250 mM de Tris, 27 mm de cloruro de potasio, 1,37 M de cloruro de sodio, pH 7,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00132476
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS-buffered saline
Concentración 10X
pH 7.4
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Olor Odorless
Información de solubilidad Soluble in water and organic solvents.