Learn More
Tampón TAE, Tris-acetato-EDTA, solución 10X, electroforesis, Fisher BioReagents
44.85€ - 359.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Acetate-EDTA
Nombre de nota 10X Solution
CAS 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1
Forma física Líquido
ADNasa Sin ADNasa
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10628403
Ver documentos
Fisher BioReagents
BP1335-500
500 mL Frasco de polietileno
199.01€
500 ml
10041223
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher BioReagents
BP1335-1
1 L Frasco de polietileno Nalgene
44.85€
1 litro
10775494
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher BioReagents
BP1335-4
4 L Poly CUBE
94.75€
4 litros
10637633
Ver documentos
Fisher BioReagents
BP1335-20
20 L Poly CUBE Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Tris–acetato–EDTA (TAE) se usa comúnmente como un tapón para electroforesis de ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
Tris-Acetate-EDTA
64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1
Sin ADNasa
DNase-, RNase- and Protease-Free
TAE
Tris (<5,0 %), Ácido acético (1,0 %), y EDTA (<1 %).
10X Solution
Líquido
Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Protease free
Electroforesis
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : RT
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Tampón TAE, Tris-acetato-EDTA, solución 10X, electroforesis, Fisher BioReagents