Learn More
Tampón TAE, Tris-acetato-EDTA, solución 10X, electroforesis, Fisher BioReagents
Descripción
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 10X TAE de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
- La solución 10X contiene 0,4 M de tris-acetato y 0,01 M de EDTA
- Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X TAE de Fisher BioReagents con 9 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819.
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- Filtrado, esterilizado en autoclave y probado funcionalmente para su uso en aplicaciones de electroforesis
- TAE es un tampón comúnmente utilizado para la electroforesis de nucleicos ácidos en geles de agarosa
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris-Acetate-EDTA |
| Nombre de nota | Solución 10X |
| CAS | 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Filtrado | Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras. |
| Notas de grado de pureza | Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Proteasa | Sin proteasa |
| Mostrar más |