Learn More
H-B DURAC™ Hidrómetros de cerveza y vino de triple escala SP Scienceware™
Los hidrómetros de cerveza y vino de triple escala DURAC permiten una elaboración óptima de cerveza y vino.Incluye tres escalas, gravedad específica, alcohol potencial por volumen (PAV) y Brix, que proporcionan puntos de datos inestimables al elaborar cerveza, vino, kombucha, hidromiel, sidra, y mucho más en cualquier configuración.
12.30€ - 65.75€
Especificaciones
Cantidad | 1 |
---|---|
Tipo | Hidrómetro de alcohol |
Certificaciones/conformidad | NIST |
Para utilizar con (equipo) | Frasco de hidrómetro; termómetro |
Incluye | Gráfico de conversión |
Código de producto | Marca | Tipo | Intervalo de gravedad específica | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Intervalo de gravedad específica | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17440274
|
H-B DURAC™
B61807-7100 |
Hidrómetro de alcohol | Desde 0,99 hasta 1,162 | 285 mm | N/A | ||||||
17460244
|
H-B DURAC™
B61800-6100 |
Hidrómetro de alcohol | De 1,00 a 1,15 | 234 mm |
31.90€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17450244
|
H-B DURAC™
B61800-6000 |
Hidrómetro de alcohol | Desde 0,99 hasta 1,162 | 300 mm |
65.75€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Determine si la malta o el mosto iniciales son de calidad aceptable para lograr los resultados deseados
- Supervise el proceso de fermentación para ver si las variables se deben alterar
- Determine cuándo la fermentación está completa
- Calcule el contenido aproximado de alcohol del producto terminado, del 0 al 20 % por volumen
- Fabricados estrictamente de acuerdo con NIST, tal como se indica en la circular 555 NBS Militar STD-45662A e ISO 17025, cuando proceda.
- Cumple o supera las tolerancias de exactitud y especificaciones físicas establecidas por la circular 55 de NIST, la American Society of testing Materials e100-10 o el American Petroleum Institute
- Sin plomo ni mercurio
Disponible en 3 estilos:
- A prueba de rotura
- Todo el diseño de plástico a prueba de rotura elimina el riesgo de contaminación debido a la rotura del instrumento
- Diseño de superficie de fácil lectura
- Policarbonato
- El policarbonato de calidad óptica proporciona una claridad similar al vidrio con una resistencia a prueba de rotura para eliminar el riesgo de contaminación debido a la rotura del instrumento
- Las bandas codificadas por colores indican cuándo se ha completado la fermentación; fuente de fácil lectura
- Vidrio
- El diseño de vidrio estándar proporciona un control de fermentación económico
- Las bandas codificadas por colores indican cuándo se ha completado la fermentación; fuente de fácil lectura
Información de órdenes
Se recomienda realizar pruebas en un tarro para hidrómetro (se vende por separado).
Garantía
Garantía de 1 años
Especificaciones
1 | |
NIST | |
Gráfico de conversión | |
Granalla de acero | |
de 20 °C |
Hidrómetro de alcohol | |
Frasco de hidrómetro; termómetro | |
De 0 a 35 ° | |
Elaboración de cerveza; elaboración de vino |
Seguridad y manipulación
- H-B DURAC TRIPLE SCALE BEER AND WINE HYDROMETER, GLASS
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Epichlorohydrin, Bisphenol A
Todas las escalas se deben leer con líquidos a 20 °C.Se incluye un gráfico de conversión para ajustar a temperaturas variables.Para obtener resultados precisos, el hidrómetro se debe utilizar siempre junto con un termómetro (se vende por separado).