Learn More
H-B DURAC™ Hidrómetros de cerveza y vino de triple escala SP Scienceware™
Código de producto. 17450244 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Hidrómetro de alcohol
Intervalo de gravedad específica:
De 1,00 a 1,15
Desde 0,99 hasta 1,162
Longitud (métrico):
234 mm
285 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Intervalo de gravedad específica Longitud (métrico) unitSize
17450244 Hidrómetro de alcohol Desde 0,99 hasta 1,162 300 mm cada uno
17440274 Hidrómetro de alcohol Desde 0,99 hasta 1,162 285 mm cada uno
17460244 Hidrómetro de alcohol De 1,00 a 1,15 234 mm cada uno
3 options
Código de producto. 17450244
Marca: H-B DURAC™ B618006000
Los hidrómetros de cerveza y vino de triple escala DURAC permiten una elaboración óptima de cerveza y vino.Incluye tres escalas, gravedad específica, alcohol potencial por volumen (PAV) y Brix, que proporcionan puntos de datos inestimables al elaborar cerveza, vino, kombucha, hidromiel, sidra, y mucho más en cualquier configuración.
  • Determine si la malta o el mosto iniciales son de calidad aceptable para lograr los resultados deseados
  • Supervise el proceso de fermentación para ver si las variables se deben alterar
  • Determine cuándo la fermentación está completa
  • Calcule el contenido aproximado de alcohol del producto terminado, del 0 al 20 % por volumen
  • Fabricados estrictamente de acuerdo con NIST, tal como se indica en la circular 555 NBS Militar STD-45662A e ISO 17025, cuando proceda.
  • Cumple o supera las tolerancias de exactitud y especificaciones físicas establecidas por la circular 55 de NIST, la American Society of testing Materials e100-10 o el American Petroleum Institute
  • Sin plomo ni mercurio
Disponible en 3 estilos:
  • A prueba de rotura
    • Todo el diseño de plástico a prueba de rotura elimina el riesgo de contaminación debido a la rotura del instrumento
    • Diseño de superficie de fácil lectura
  • Policarbonato
    • El policarbonato de calidad óptica proporciona una claridad similar al vidrio con una resistencia a prueba de rotura para eliminar el riesgo de contaminación debido a la rotura del instrumento
    • Las bandas codificadas por colores indican cuándo se ha completado la fermentación; fuente de fácil lectura
  • Vidrio
    • El diseño de vidrio estándar proporciona un control de fermentación económico
    • Las bandas codificadas por colores indican cuándo se ha completado la fermentación; fuente de fácil lectura
Información de órdenes
Se recomienda realizar pruebas en un tarro para hidrómetro (se vende por separado).
Garantía
Garantía de 1 años
Especificaciones
Cantidad 1
Tipo Hidrómetro de alcohol
Exactitud ± 0,002 SpGr; 0,5° Brix
Incrementos 0,002 sp.gr.; 0,5° Brix; ABV: 0,5%
Certificaciones/conformidad NIST
Longitud (métrico) 300 mm
Para utilizar con (equipo) Frasco de hidrómetro; termómetro
Incluye Gráfico de conversión
Intervalo Brix De 0 a 35 °
Tipo de lastre Granalla de acero
Para utilizar con (aplicación) Elaboración de cerveza; elaboración de vino
Intervalo de gravedad específica Desde 0,99 hasta 1,162
Temperature of Standardization de 20 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • H-B DURAC TRIPLE SCALE BEER AND WINE HYDROMETER, P OLYCARBONATE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Epichlorohydrin andBisphenol A
Todas las escalas se deben leer con líquidos a 20 °C.Se incluye un gráfico de conversión para ajustar a temperaturas variables.Para obtener resultados precisos, el hidrómetro se debe utilizar siempre junto con un termómetro (se vende por separado).