Learn More
(Trimetilsilil)diazometano, 2 M en hexanos, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.223 g/mol
103.00€ - 1174.00€
CAS 18107-18-1
Fórmula molecular C4H10N2Si
Peso molecular (g/mol) 114.223
Número MDL MFCD00053946
Clave InChI ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
Nombre IUPAC Silano de diazometilo(trimetil)
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11322739
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26744.AA
5 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11332739
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26744.AC
25 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11342739
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26744.AE
100 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
(Trimethylsilyl)diazomethane is used as a methylating agent in organic chemistry. It is utilized in Gas Chromatography- Mass-Spectrometry (GC-MS) for the analysis of various carboxylic compounds. It is involved as a reagent in the Doyle-Kirmse reaction with allyl sulfides and allyl amines. It is considered and used as a less-explosive replacement fordiazomethane. It is also used as a reactant for Unnatural alfa-amino acid derivatives containing gem-bisphosphonates through Michael addition reaction, imidazolo[2,1-b]benzothiazole derivatives and aigialomycin D analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (trimetilsilil)diazometano se utiliza como agente metilante en química orgánica. Se utiliza en cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) para el análisis de varios compuestos carboxílicos. Participa como reactivo en la reacción de Doyle-Kirmse con alilsulfuros y alilaminas. Se considera y utiliza como reemplazo menos explosivo el fordiazometano. También se utiliza como reactante para derivados no naturales de alfaaminoácido que contienen gemabisfosfonatos a través de la reacción de adición de Michael, derivados de imidazol[2,1-b]benzotiazol y análogos de la aigialomicina D.
Solubilidad
Inmiscible con agua. Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
El (trimetilsilil)diazometano (TMSD) en disolventes alcohólicos y en condiciones ácidas o básicas puede llevar a la formación de diazometano. El TMSD está siendo revisado por el Programa Toxicológico Nacional por posibles peligros de inhalación. Incompatible con agentes oxidantes, cloro, flúor y percloratos.
Especificaciones
18107-18-1
114.223
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
167693
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
C4H10N2Si
MFCD00053946
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
Silano de diazometilo(trimetil)
Especificaciones
(Trimethylsilyl)diazomethane
C4H10N2Si
UN3383
−23°C (−10°F)
Immiscible with water. Miscible with organic solvents.
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
114.223
114.22
Light and moisture sensitive
18107-18-1
MFCD00053946
1902903
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Silano de diazometilo(trimetil)
167693
2M in hexanes
0.718
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H225-H331-H350-H304-H361-H373-H315-H336
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic if inhaled.
May cause cancer.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280i-P281-P284-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P5
H225-H304-H315-H319-H330-H335-H336-H350-H361f-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
(Trimetilsilil)diazometano, 2 M en hexanos, Thermo Scientific Chemicals