Learn More
Trihidrofluoruro de trietilamina, ca. 37 % HF, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 73602-61-6 | C6H15N·3HF | 161.21 g/mol
88.80€ - 215.00€
CAS | 73602-61-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H15N·3HF |
Peso molecular (g/mol) | 161.21 |
Número MDL | MFCD00043294 |
Clave InChI | IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3 |
PubChem CID | 175505 |
Nombre IUPAC | N,N-dietiletanamina; trihidrofluoruro |
SMILES | CCN(CC)CC.F.F.F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10081601
|
Thermo Scientific Acros
350620250 |
25 mL | Frasco de plástico |
88.80€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10511194
|
Thermo Scientific Acros
350621000 |
100 mL | Frasco de plástico |
215.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-XIdentificadores de productos químicos
73602-61-6 | |
161.21 | |
IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N | |
175505 | |
CCN(CC)CC.F.F.F |
C6H15N·3HF | |
MFCD00043294 | |
triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3 | |
N,N-dietiletanamina; trihidrofluoruro |
Especificaciones
Triethylamine trihydrofluoride, ca. 37% HF | |
-29.0°C | |
0.9890g/mL | |
87°C | |
97% | |
(C2H5)3N·3HF | |
MFCD00043294 | |
triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3 | |
IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dietiletanamina; trihidrofluoruro | |
175505 | |
97% |
73602-61-6 | |
Amarillo a marrón | |
70.0°C (15.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C6H15N·3HF | |
1.3860 to 1.3920 | |
0.989 | |
Solubility in water: soluble | |
CCN(CC)CC.F.F.F | |
161.21 | |
161.21 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
Usar guantes/ropa protectora/equipo de protección para los ojos/la cara.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 277-550-5
- Triethylamine trihydrofluoride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.