Learn More
Cytiva Columnas de filtración de gel preempaquetadas Tricorn™ Superdex™
Utilícelas para separaciones a escala de laboratorio y purificación intermedia en función de los diferentes tamaños de proteínas, péptidos y otras biomoléculas. Las columnas de filtración de gel preenvasadas CytivaTricorn™ Superdex™ son perfectas para aplicaciones de alta resolución.
Marca:  Cytiva 28-9205-04
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300292
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: Valco fittings for AKTAdesign systems and are supplied with M6 connectors for FPLC System.
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
1M Acetic Acid, 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 30% Isopropanol, 70% Ethanol, 1M NaOH
3 ml
5mm
5,9 in
0.15 to 0.6mL/min.
Vidrio de borosilicato
De 1 a 14
Spherical composite of cross-linked Agarose and Dextran
Prepacked Gel Filtration Column
Superdex 75 Prepacked Column
0.19 pulg
Each
150mm
Valco fittings for AKTA™ design systems and are supplied with M6 connecto rs for FPLC System
18 bar
13μm
De 4° a 30 °C
High-resolution, semipreparative and analytical separations of biomolecules
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Columnas de filtración de gel preempaquetadas Tricorn™ Superdex™ > Superdex 75; Bed vol.: 3mL; Bed dimension: 5 x 150mm; Pack size: 1 Piece