Learn More
Cytiva Columnas de filtración de gel preempaquetadas Tricorn™ Superdex™
Código de producto. p-4595554 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Columna preenvasada Superdex 200
Columna preenvasada Superdex 75
Columna preenvasada Superdex™ 200
Columna preenvasada Superdex™ 75
Volumen del lecho:
3 mL
24 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Volumen del lecho unitSize
10527280 Columna preenvasada Superdex™ 75 24 ml 1 PCS
10362730 Columna preenvasada Superdex™ 200 24 ml cada uno
11535794 Columna preenvasada Superdex 200 3 mL cada uno
11300292 Columna preenvasada Superdex 75 3 mL cada uno
4 options
Código de producto. 10527280
Marca: Cytiva 17517401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Valco fittings for AKTAdesign systems and are supplied with M6 connectors for FPLC System.
Utilícelas para separaciones a escala de laboratorio y purificación intermedia en función de los diferentes tamaños de proteínas, péptidos y otras biomoléculas. Las columnas de filtración de gel preenvasadas CytivaTricorn™ Superdex™ son perfectas para aplicaciones de alta resolución.
  • Filtración rápida en gel que implica la separación basada en tres intervalos de peso molecular de 100 a 600000 M
  • Compuesto esféricos de agarosa entrecruzada y agarosa de dextrano
  • Se suministra con dos alturas diferentes de lecho, de 150 y 300 mm, lo que permite una mayor flexibilidad para adaptarse a diferentes necesidades analíticas
  • Disponibles con tres medios diferentes: Péptido Superdex, Superdex 75 y Superdex 200
Superdex Peptide:
  • Dimensión del lecho: 10 × 300 mm
  • Volumen del lecho: 24 ml
  • Velocidad del flujo: de 0.15 a 0.6 ml/min
  • Presión máx.: 18 bar (261 psi)
  • Intervalo de separación: de 100 a 7000 (péptidos)
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 1 a 14
  • DI de columna: 10 mm
  • Altura del lecho con un adaptador: de     279 a 309 mm
  • Altura del lecho con dos adaptadores: de 245 a 306 mm
Superdex 200:
  • Dimensión del lecho: 5 × 150 mm y 10 × 300 mm
  • Volumen del lecho: 3 y 24 ml
  • Velocidad del flujo: de 0.15 a 0.6 ml/min y de 0.25 a 0.75 ml/min.
  • Presión máx.: 15 bar (217 psi)
  • Intervalo de separación: de 10,000 a 600,000 (péptidos globulares)
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
  • DI de columna: 5 y 10 mm
  • Altura del lecho con un adaptador: de     135 a 159 mm (columna de 3 ml)
  • Altura del lecho con dos adaptadores: de 108 a 156 mm (columna de 3 ml)
Superdex 75:
  • Dimensión del lecho: 5 × 150 mm y 10 × 300 mm
  • Volumen del lecho: 3 y 24 ml
  • Velocidad del flujo: de 0.15 a 0.6 ml/min
  • Presión máx.: 18 bar (261 psi)
  • Intervalo de separación: 3000 hasta 70,000 (proteínas globulares)
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
  • DI de columna: 5 y 10 mm
  • Altura del lecho con un adaptador: de 108 a 156 mm (columna de 3 ml)
  • Altura del lecho con dos adaptadores: de 135 a 159 mm (columna de 3 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 1 M de ácido acético, 8 M de urea, 6 M de guanidina clorhidrato, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %, 1 M de NaOH
Tipo de producto Columna preenvasada Superdex™ 75
Volumen del lecho 24 ml
Diámetro interior (imperial) 0,39 in
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Cantidad Unidad
Altura (imperial) 11,81 in
Altura (métrico) 300 mm
Caudal 0.5 ml/min
Incluye Accesorios Valco para sistemas con diseño AKTA™; se suministran con conectores M6 para el sistema de cromatografía líquida rápida de proteínas (FPLC)
Material Vidrio de borosilicato
Presión máxima 18 bar
Intervalo de pH De 3 a 12
Tamaño de partículas 13 μm
Tipo de soporte Compuesto esféricos de dextrano y agarosa entrecruzado
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Tipo de columna Prepacked Gel Filtration Column
Para utilizar con (aplicación) Separaciones analíticas, semipreparativas y de alta resolución de biomoléculas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol