Learn More
Cytiva Columnas de filtración de gel preempaquetadas Tricorn™ Superdex™
Utilícelas para separaciones a escala de laboratorio y purificación intermedia en función de los diferentes tamaños de proteínas, péptidos y otras biomoléculas. Las columnas de filtración de gel preenvasadas CytivaTricorn™ Superdex™ son perfectas para aplicaciones de alta resolución.
Marca: Cytiva 17517501
Includes: Valco fittings for AKTAdesign systems and are supplied with M6 connectors for FPLC System.
Descripción
- Filtración rápida en gel que implica la separación basada en tres intervalos de peso molecular de 100 a 600000 M
- Compuesto esféricos de agarosa entrecruzada y agarosa de dextrano
- Se suministra con dos alturas diferentes de lecho, de 150 y 300 mm, lo que permite una mayor flexibilidad para adaptarse a diferentes necesidades analíticas
- Disponibles con tres medios diferentes: Péptido Superdex, Superdex 75 y Superdex 200
Superdex Peptide:
- Dimensión del lecho: 10 × 300 mm
- Volumen del lecho: 24 ml
- Velocidad del flujo: de 0.15 a 0.6 ml/min
- Presión máx.: 18 bar (261 psi)
- Intervalo de separación: de 100 a 7000 (péptidos)
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 1 a 14
- DI de columna: 10 mm
- Altura del lecho con un adaptador: de 279 a 309 mm
- Altura del lecho con dos adaptadores: de 245 a 306 mm
- Dimensión del lecho: 5 × 150 mm y 10 × 300 mm
- Volumen del lecho: 3 y 24 ml
- Velocidad del flujo: de 0.15 a 0.6 ml/min y de 0.25 a 0.75 ml/min.
- Presión máx.: 15 bar (217 psi)
- Intervalo de separación: de 10,000 a 600,000 (péptidos globulares)
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
- DI de columna: 5 y 10 mm
- Altura del lecho con un adaptador: de 135 a 159 mm (columna de 3 ml)
- Altura del lecho con dos adaptadores: de 108 a 156 mm (columna de 3 ml)
- Dimensión del lecho: 5 × 150 mm y 10 × 300 mm
- Volumen del lecho: 3 y 24 ml
- Velocidad del flujo: de 0.15 a 0.6 ml/min
- Presión máx.: 18 bar (261 psi)
- Intervalo de separación: 3000 hasta 70,000 (proteínas globulares)
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
- DI de columna: 5 y 10 mm
- Altura del lecho con un adaptador: de 108 a 156 mm (columna de 3 ml)
- Altura del lecho con dos adaptadores: de 135 a 159 mm (columna de 3 ml)
Especificaciones
1 M de ácido acético, 8 M de urea, 6 M de guanidina clorhidrato, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %, 1 M de NaOH | |
24 ml | |
10 mm | |
11,81 in | |
De 0.25 a 0.75 ml/min | |
Vidrio de borosilicato | |
De 3 a 12 | |
Compuesto esféricos de dextrano y agarosa entrecruzado | |
Prepacked Gel Filtration Column |
Columna preenvasada Superdex™ 200 | |
0,39 in | |
Unidad | |
300 mm | |
Accesorios Valco para sistemas con diseño AKTA™; se suministran con conectores M6 para el sistema de cromatografía líquida rápida de proteínas (FPLC) | |
15 bar | |
13 μm | |
De 4 ° a 30 °C | |
Separaciones analíticas, semipreparativas y de alta resolución de biomoléculas |